Learn More
Gold Platinum Palladium powder, APS <5 micron, 99.9% (metal s basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7080525
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11433820
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 089726.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Gold Platinum Palladium powder
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Au:Pt:Pd; 40:40:20 wt%
Quantità 1 g
Dimensione particelle APS <5 Micron
Forma Powder
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero MDL MFCD00192403
Numero UN UN3089
Percent Purity 99.9%