Learn More
Gold solution for ICP/MS 100mg/L HCl matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12917253 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Codice prodotto. 12917253
Marca: Fisher Chemical S 404 100
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico Gold
Imballaggio Bottle
CAS 7440-57-5
Formula molecolare Au
Concentrazione 100 mg/L
Numero MDL MFCD00003436
InChI Key PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Au]
IUPAC Name gold
Solvent or Matrix Hydrogen Chloride
Molecular Weight (g/mol) 196.97
PubChem CID 23985
Quantità 100 mL
ChEBI CHEBI:30050