Learn More
Gold Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HCl 1M, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Specifica
Specifica
| Imballaggio | Flacone in plastica HDPE |
| Forma fisica | Liquido |
| Numero MDL | 3436 |
| Colore | Incolore |
| Quantità | 500 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Gold solution 1000 ppm
- Attenzione
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.