Learn More
Gold standard solution, for AAS, 1 mg/ml Au in 10-20% HCl
Codice prodotto. 10743581 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10743581 500 mL 500mL
10666212 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10743581 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 196005000
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For atomic adsorption spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Gold standard solution
Nota nome 1 mg/ml Au in 0.5N HCl
Imballaggio Plastic bottle
CAS 7440-57-5, 7647-01-0, 7732-18-5
Densità 1.0900g/mL
Gravità specifica 1.09
Forma fisica Powder and/or Chunks
Formula molecolare Au
Concentrazione 990 to 1010 μg/mL of Au(3+) in 10 to 20% HCl
Numero MDL MFCD00003436
Colore Orange/Yellow to Yellow
Solubilità Soluble in water
InChI Key PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Au]
IUPAC Name gold
Molecular Weight (g/mol) 196.97
PubChem CID 23985
Quantità 500 mL
ChEBI CHEBI:30050
Peso formulazione 196.97
Grado AAS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Gold standard solution, 1 mg/ml Au in 10-20% HCl
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid