Learn More
Gold wire, 0.762mm (0.030in) dia, Premion™, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11388827
Click to view available options
Quantità:
250 cm
Dimensione della confezione:
250cm
Codice prodotto. 11388827
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 038379.CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Form: ≈8.8g/m | CAS: 7440-57-5
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 7440-57-5
Quantità 250 cm
Percent Purity 99.999%