Learn More
Gold wire, 14kt, red, 1.63mm (0.064 in.) dia., Au 58.3% min, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7051037
Click to view available options
Quantità:
10 cm
25 cm
50 cm
Dimensione della confezione:
10cm
25cm
50cm
Codice prodotto. 11303898
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040328.BS
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Gold wire (14kt)
Colore Red
Nota nome 1.63mm (0.064 in.) dia.
Quantità 10 cm
Peso ≈28g/m
Forma Wire
Numero MDL MFCD00003436
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) % Concentration Cu>Ag, Au ≤58.3%