Learn More
Gold wire, 2.0mm (0.08in) dia, Premion™, 99.9985% (metals basis)
Codice prodotto. 11391528
Click to view available options
Quantità:
1 cm
5 cm
25 cm
Dimensione della confezione:
1cm
25cm
5cm
Codice prodotto. 11391528
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010964.BO
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-57-5
Formula molecolare Au
Molecular Weight (g/mol) 196.97
Numero MDL MFCD00003436
InChI Key PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC Name gold
SMILES [Au]
Specifica
Materiale o nome chimico Gold wire
Nota nome 2.0mm (0.08 in.) dia.
Quantità 1 cm
Odore Odorless
Peso ≈60.6g/m
Forma Wire
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99.9985%
Grado Premion