Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Gooseneck Light Guide
Sfoglia Tutto Schott Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Gooseneck Single Light Guide
Gooseneck Triple Light Guide
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Light guide with eco-friendly Puravis™ fiber optics.
- Precise positioning offers complete control of light placement.
- Gooseneck branches are positioned in opposite directions to create near shadow-free illumination.
- Re-adjust with ease.
- For use with cold light source KL1600LED, KL2500LED or KL1500HAL.
Specifica
Specifica
| Tipo | Gooseneck Triple Light Guide |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.4 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 11 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 4.5 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 4.5 mm Fiber Bundle Diameter |
| Da utilizzare con (applicazione) | Stereo Microscopy Illumination |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Cold Light Source KL1600LED, KL2500LED or KL1500HAL |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 23.6 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 600 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) portata braccio | 600 mm |
| Vedi altri risultati |