Learn More
Watson-Marlow Tubing Tubi GORE STA-PURE PCS
Codice prodotto. 17847943
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.6 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
8.0 mm
Dimensione della confezione:
0.31cm
30cm
Codice prodotto. 17847943
Marca: Watson-Marlow Tubing 961.0048.016
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il tubo in silicone rinforzato in PTFE STA-PURE PCS offre prestazioni a lungo termine con precisione ripetibile, essenziali nei settori farmaceutico e di altre industrie ad alta tecnologia.
  • I tubi per pompe STA-PURE PCS offrono prestazioni a lungo termine con precisione ripetibile, vitale nell’industria farmaceutica e in altri settori ad alta tecnologia.
  • STA-PURE PCS presenta una struttura composita unica di silicone in un reticolo in PTFE, con un conseguente aumento della resistenza fino a 7 bar (100 psi) e una vita utile 18 volte superiore a quella del tubo in silicone. Non produce praticamente alcuna spallazione, è approvato USP Classe VI ed è atossico, il che lo rende ideale per un’ampia gamma di applicazioni biofarmaceutiche.
  • Ampiamente utilizzato per applicazioni ultra-pure come filtrazione a flusso tangenziale, ultra-filtrazione, trasferimento di cellule vive, fermentazione e alimentazione di bioreattore. Utilizzato anche per il rivestimento di compresse acquose.
  • Guida alla compatibilità chimica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema imperiale) interno 0.1875 in.
Diametro (sistema metrico) interno 4.8 mm
Materiale ePTFE, Platinum-cured Silicone
Overall Length (English) 12 in.
Overall Length (Metric) 305 mm
Spessore (sistema imperiale) 0.0625 in.
Spessore (sistema metrico) 1.6 mm
Colore Off-white
Max. Operating Temperature (English) 176°F
Max. Operating Temperature (Metric) 80°C
Product Type PCS Tubing