Learn More
Watson-Marlow Tubing Tubo GORE STA-PURE PFL
Codice prodotto. 17887943
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.6 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
8.0 mm
Dimensione della confezione:
0.31cm
Pezzo
Codice prodotto. 17887943
Marca: Watson-Marlow Tubing 966.0016.016
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
GORE STA-PURE PFL, precedentemente noto come tubo Chem-Sure, è in grado di gestire quasi tutti i prodotti chimici aggressivi, compresi solventi organici quali metiletilchetone, toluene e acetone
  • STA-PURE PFL gestisce quasi tutti gli agenti chimici aggressivi, inclusi i solventi organici come il metiletilchetone, il toluene e l’acetone.
  • STA-PURE PFL è un composito ad alte prestazioni di PTFE e un fluoroelastomero di alta qualità, che conferisce una straordinaria resistenza chimica, una durata estremamente lunga e pressioni di scoppio molto elevate. È privo di plastificanti, accettatori di acidi e altri coadiuvanti tecnologici, il che lo rende uno dei tubi più puri disponibili.
  • I test di lisciviazione con acetato di etile hanno prodotto oltre 100 volte meno sostanze estraibili totali rispetto ad altri materiali per tubo in fluoroelastomero. Inoltre, STA-PURE PFL dispone di test di Classe VI per applicazioni farmaceutiche.
  • Guida alla compatibilità chimica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema imperiale) interno 0.06 in.
Diametro (sistema metrico) interno 1.6 mm
Materiale ePTFE, Platinum-cured FFKM
Overall Length (English) 12 in.
Overall Length (Metric) 305 mm
Spessore (sistema imperiale) 0.0625 in.
Spessore (sistema metrico) 1.6 mm
Colore Off-white
Durezza 85 (Shore A, ± 10)
Max. Operating Temperature (English) 176°F
Max. Operating Temperature (Metric) 80°C
Product Type PFL Tubing