Learn More
Ismatec™ Gore Style 100CR Tubing
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
2.8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Order Info
DiameterMetricInside
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 2.8 mm |
| Materiale | Gore 100CR |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 4.4 mm |
| Overall Length (Metric) | 30.5 cm |
| Quantità confezione | 1 Each |
| Colore | White |
| Product Type | Tubing |