Learn More
Gosselin™ 100x15mm Petri Dish with three vents, Optimized for automation
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-8015709
Click to view available options
Sterilità:
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 825
Codice prodotto. 15468794
Marca: Gosselin™ SB93102
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Optimized for automation.
Gosselin 100 x 15 mm Petri dishes have been designed in collaboration with Petri dish filling equipment manufacturers . These Petri dishes are ideal for microbiological examination either by surface plating or plate pouring techniques.
  • Crystal polystyrene
  • Three vents
  • Optimal flatness
  • Manufactured in class 100
  • SAL 10-6
  • Easy-opening sleeves
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Polistirene
Forma Round
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) Ottimizzato per l'automazione
Sfiato 3
Altezza (sistema metrico) 14.2 mm
Diametro (sistema metrico) 90 mm