Learn More
Gosselin™ Provette a fondo tondo da 3.5 ml Gosselin™
Providing high resistance to centrifugation up to 3000g with a suitable adaptor in a balanced rotor. Gosselin™ Round-Base 3.5mL Test Tubes are available in either polystyrene or polypropylene.
76.53€ - 382.63€
Specifica
Colore | Natural |
---|---|
Capacità (sistema metrico) | 3.5 mL |
Con bordo | No |
Diametro (sistema metrico) | 11.8 mm |
Product Type | Provetta a fondo arrotondato |
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12357537
|
Gosselin™
TL75-02 |
Polypropylene | Non-sterile |
76.53€
pezzi 2500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11723304
|
Gosselin™
TL75-08 |
Polypropylene | Sterile |
382.63€
pezzi 2500 |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11769402
|
Gosselin™
TL75-01 |
Polistirene | Non-sterile |
91.85€
pezzi 3000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11784026
|
Gosselin™
TL75-04 |
Polystyrene | Sterile |
378.40€
pezzi 2500 |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- For laboratory use
- All tubes are CE + IVD marked
- Available with or without closure
- Compatible with automation systems
- Available in sterile or non-sterile (sterility provided by electron beam treatment at 10kGy)
Specifica
Natural | |
No | |
Provetta a fondo arrotondato |
3.5 mL | |
11.8 mm |