Learn More
Gosselin™ Provetta a fondo tondo da 3 ml Gosselin™
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Tipo di chiusura:
Not Included
Wing Cap
Dimensione della confezione:
pezzi 3000
pezzi 3800
Descrizione
- For laboratory use
- All tubes are CE + IVD marked
- Available with or without closure
- Compatible with automation systems
- Available in sterile or non-sterile (sterility provided by electron beam treatment at 10kGy)
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE, IVD, CE N°1935/2004 |
| Colore | Natural |
| Capacità (sistema metrico) | 3 ml |
| Materiale | Polistirene |
| Da utilizzare con | Settore clinico, industria lattiero-casearia, ambiente, industrie, microbiologia |
| Imballaggio | 760 sacchetti |
| Quantità | Cartone da 3800 |
| Con bordo | No |
| Sterilità | Non-sterile |
| Diametro (sistema metrico) | 12.8 mm |
| Vedi altri risultati |