Learn More
Gosselin™ Provette a fondo conico da 50 ml Gosselin™
Click to view available options
Closure Included:
Yes
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
- Sterile
- Centrifuge tubes
- With detachable sterility certificate
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EU 10/2011, ISO 11137 |
| Colore chiusura | Green |
| Colore | Natural |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con | Per centrifughe |
| N. per custodia | 500 |
| N. per confezione | 50 |
| Sterilità | Sterile |
| Forma del fondo | Conical |
| Vedi altri risultati |