Learn More
Gosselin™ Provette a fondo conico da 50 ml Gosselin™
Codice prodotto. p-8001745
Click to view available options
Closure Included:
Yes
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 15193957
Marca: Gosselin™ TC5001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Compatible with standard rotors. Gosselin™ Conical Base Polypropylene Test Tubes come with green screw cap.
  • Sterile
  • Centrifuge tubes
  • With detachable sterility certificate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Blue
Colore Natural
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale Polypropylene
N. per confezione 600
Imballaggio Sacchetto
Sterilità Non-sterile
Forma del fondo Conical
Closure Included Yes
Diametro (sistema metrico) 29.2 mm
Graduated
Product Type Provetta da centrifuga