Learn More
Corning™ Sacchetti autoclavabili Gosselin™
Codice prodotto. 11763244
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 l
9 L
14 l
21 l
33L
Materiale:
HDPE
PP (polipropilene)
Polipropilene
Larghezza (sistema metrico):
25.5 cm
30 cm
40 cm
60 cm
Altezza (sistema metrico):
40 cm
50 cm
60 cm
78 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 450
pezzi 500
pezzi 750
Codice prodotto. 11763244
Marca: Corning™ SA0305
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For autoclaving contaminated products safely
  • Polypropylene (PP) resistant bags
  • °
  • Trasparente
Order Info
I sacchetti non stampati sono confezionati in scatole. I sacchetti stampati sono imballati in rotoli.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 3 l
Capacità (sistema imperiale) 0.79 galloni
Colore Naturale
Altezza (sistema metrico) 40 cm
Larghezza (sistema metrico) 25.5 cm
Autoclavabile Autoclavabile
Include Simbolo di rischio biologico
Da utilizzare con (applicazione) Prodotti clinici, lattiero-caseari, ambientali, industrie, microbiologia
Larghezza (sistema imperiale) 10.03 in.
Spessore 40μ m
Altezza (sistema imperiale) 15.74 in.
Materiale HDPE