Learn More
Gosselin™ Contact Dish
Click to view available options
Sterilità:
Aseptic
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 720
Descrizione
- 65 x 14.5 mm (D x H)
- 0/3/4 vents
- Crystal Polystyrene (PS)
- Optimal flatness
- Grip lid
- Molded grid 10 x 10 mm
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EC N°1935/2004, ISO 11137 |
| Colore | Natural |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Round |
| Sterilità | Sterile |
| Tipo | Contact Petri Plate |
| Conteggio pozzetti | 1 |
| Da utilizzare con (applicazione) | For use in clinical, environment, industries, microbiology |
| Quantità | 720 Carton |
| Altezza (sistema metrico) | 14.5 mm |
| Vedi altri risultati |