Learn More
Gosselin™ Sacchetti con chiusura a zip a doppia tasca Gosselin™
Click to view available options
Colore:
Blue
Natural
Yellow
Lunghezza (sistema metrico):
170 mm
220 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Quick closure system
- Single or double pocket
- Available in a range of colors
Specifica
Specifica
| Colore | Blue |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used in collection and transportation of solid samples and tubes |
| Materiale | Polyethylene |
| Spessore (sistema metrico) | 50 μm |
| Quantità | 4000 Carton |
| Lunghezza (sistema metrico) | 170 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 125 mm |