Learn More
Gosselin™ Provette a fondo piatto in polipropilene Gosselin™
Codice prodotto. 12990371
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Colore chiusura:
Not Included
Red
White
Dimensione della confezione:
pezzi 1600
pezzi 2000
Codice prodotto. 12990371
Marca: Gosselin™ TP514
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Excellent for use in clinical, dairy, environmental, industrial and microbiology settings. Gosselin™ Flat Base Polypropylene Test Tubes are manufactured from clear, natural polypropylene.
  • Centrifuge tubes
  • Sterility assurance level based on ISO 11137 : Nil
  • Food contact: raw material is compliant with regulation EC N°1935/2004
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE N°1935/2004, ISO 11137
Colore chiusura White
Materiale chiusura LDPE
Colore Natural
Capacità (sistema metrico) 7 ml
Lunghezza (sistema metrico) 54 mm
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con Settore clinico, industria lattiero-casearia, ambiente, industrie, microbiologia
Include Tappo a vite
Imballaggio 400 sacchetti
Quantità Cartone da 1600
Sterilità Sterile
Diametro (sistema metrico) 16.6 mm
Tipo di chiusura Sì; Tappo a vite
Product Type Provetta a fondo piatto