Learn More
Gosselin™ Provette a fondo piatto in polipropilene Gosselin™
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Colore chiusura:
Not Included
Red
White
Dimensione della confezione:
pezzi 1600
pezzi 2000
Descrizione
- Centrifuge tubes
- Sterility assurance level based on ISO 11137 : Nil
- Food contact: raw material is compliant with regulation EC N°1935/2004
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EC N°1935/2004, ISO 11137 |
| Colore chiusura | Red |
| Materiale chiusura | LDPE |
| Colore | Natural |
| Capacità (sistema metrico) | 7 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 54 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con | Clinical, Dairy, Environment, Industries, Microbiology |
| Include | Screw cap |
| Imballaggio | 400BG |
| Vedi altri risultati |