Learn More
Gosselin™ Bottiglie tonde in HDPE naturale da 100 ml Gosselin™
Codice prodotto. 11802532
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Double Screw Cap
Screw Cap with Wad
Single Screw Cap
Tappo a vite con batuffolo
Tappo a vite doppio
Tappo a vite singolo
Materiale chiusura:
HDPE
LDPE
Polietilene
Polyethylene
Tresylene
Colore chiusura:
Blu
Rosso
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 335
Codice prodotto. 11802532
Marca: Gosselin™ LR10008
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides excellent storage for liquids and solids in the laboratory. Gosselin™ Round HDPE 100mL Bottles come with either a screw cap with inner lip, with separate seal or with wad.
  • Large neck
  • Break resistant
  • Sterile or aseptic by irradiation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Colore Natural
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 51mm
Quantità 335/PK
Sterilità Non sterile
Larghezza (sistema metrico) 51mm
Colore chiusura Blu
Certificazione/Conformità EC N°1935/2004
Closure Included
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 80 mm
Materiale chiusura LDPE
Diametro (sistema metrico) 37 mm
Tipo di chiusura Single Screw Cap