Learn More
Gosselin™ Bottiglie tonde in HDPE naturale da 150 ml Gosselin™
Codice prodotto. 11723034
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Double Screw Cap
Screw Cap with Wad
Single Screw Cap
Tappo a vite doppio
Tappo a vite singolo
Materiale chiusura:
HDPE
LDPE
Polietilene
Tresylene
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 250
Codice prodotto. 11723034
Marca: Gosselin™ LR150A01
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Provides excellent storage for liquids and solids in the laboratory. Gosselin™ Round HDPE 150mL Bottles come with either a single or double screw cap, or screw cap with wad.
  • Large neck, wide mouth
  • Break resistant
  • Sterile or aseptic by irradiation
  • Detachable sterilization certificate on each carton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 150 ml
Colore Naturale
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 51mm
Quantità 250/conf.
Sterilità Non sterile
Larghezza (sistema metrico) 51 mm
Colore chiusura Rosso
Certificazione/Conformità CE N°1935/2004
Closure Included
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 108 mm
Materiale chiusura Polietilene
Diametro (sistema metrico) 37 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite doppio