Learn More
Gosselin™ Bottiglie tonde in HDPE naturale da 150 ml Gosselin™
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Double Screw Cap
Screw Cap with Wad
Single Screw Cap
Tappo a vite doppio
Tappo a vite singolo
Materiale chiusura:
HDPE
LDPE
Polietilene
Tresylene
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 250
Descrizione
- Large neck, wide mouth
- Break resistant
- Sterile or aseptic by irradiation
- Detachable sterilization certificate on each carton
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 150 mL |
| Colore | Natural |
| Materiale | HDPE |
| Lunghezza (sistema metrico) | 51mm |
| Quantità | 250/PK |
| Sterilità | Sterile |
| Larghezza (sistema metrico) | 51mm |
| Colore chiusura | Rosso |
| Certificazione/Conformità | CE N°1935/2004 |
| Closure Included | Sì |
| Vedi altri risultati |