Learn More
Gosselin™ Flaconi quadrati in HDPE da 150 ml
Codice prodotto. 11753303
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Screw Cap
Screw Cap with Wad
Single Screw Cap
Tappo a vite doppio
Tappo a vite singolo
Materiale chiusura:
HDPE
LDPE
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 300
Codice prodotto. 11753303
Marca: Gosselin™ LC150A11
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides excellent storage for liquids and solids in the laboratory. Gosselin™ Square HDPE 150mL Bottles come with either a screw cap with inner lip, with separate seal or with wad.
  • Large mouth
  • Break resistant
  • Sterile or aseptic by irradiation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 150 mL
Colore Natural
Descrizione Pozzetti quadrati
Diametro (sistema metrico) interno collo 37 mm
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 50mm
Sterilità Non sterile
Larghezza (sistema metrico) 50mm
Colore chiusura Blu
Certificazione/Conformità CE N°1935/2004
Closure Included
Altezza (sistema metrico) 95 mm
Materiale chiusura LDPE
Tipo di chiusura Single Screw Cap