Learn More
Gosselin™ Bottiglie tonde in HDPE naturale da Gosselin™
Codice prodotto. 11577862
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 ml
2000 ml
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Tipo di chiusura:
Tappo a vite con batuffolo
Tappo a vite doppio
Tappo a vite singolo
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 68
Codice prodotto. 11577862
Marca: Gosselin™ LR200003
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides excellent storage for liquids and solids in the laboratory. Gosselin™ Round HDPE Bottles come with either a screw cap with separate seal or a screw cap with wad.
  • Large neck
  • Break resistant
  • Sterile or aseptic by irradiation
  • Detachable sterilization certificate on each carton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2000 ml
Colore Naturale
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 121 mm
Quantità 25/conf.
Sterilità Non sterile
Larghezza (sistema metrico) 121 mm
Colore chiusura Rosso
Certificazione/Conformità CE N°1935/2004
Closure Included
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 220 mm
Materiale chiusura HDPE
Diametro (sistema metrico) 57 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite singolo