Learn More
Gosselin™ Bottiglie tonde in HDPE naturale da Gosselin™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 ml
2000 ml
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Tipo di chiusura:
Tappo a vite con batuffolo
Tappo a vite doppio
Tappo a vite singolo
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 68
Descrizione
- Large neck
- Break resistant
- Sterile or aseptic by irradiation
- Detachable sterilization certificate on each carton
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2000 ml |
| Colore | Naturale |
| Materiale | HDPE |
| Lunghezza (sistema metrico) | 121 mm |
| Quantità | 25/conf. |
| Sterilità | Sterile |
| Larghezza (sistema metrico) | 121 mm |
| Colore chiusura | Rosso |
| Certificazione/Conformità | CE N°1935/2004 |
| Closure Included | Sì |
| Vedi altri risultati |