Learn More
Gosselin™ HDPE Natural 250 mL Round Bottles
Codice prodotto. p-8002232
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Screw Cap
Single Screw Cap
Tappo a vite con batuffolo
Tappo a vite doppio
Tappo a vite singolo
Materiale chiusura:
HDPE
LDPE
Polietilene
Tresylene
Colore chiusura:
Blu
Rosso
Certificazione/Conformità:
CE N°1935/2004
Dimensione della confezione:
pezzi 145
Codice prodotto. 11733313
Marca: Gosselin™ LR25007
Edge
In HDPE. I flaconi tondi in HDPE naturale Gosselin™ da 250 ml sono disponibili con chiusura singola, chiusura doppia o tappo ermetico.
  • Single use, HDPE, round and square bottles from 50mL to 2,500mL
  • Available with a choice of three different caps: Single closure, red, deep thread screw cap Double closure: polyethylene seal and red screw cap Leak proof screw cap, red, with a tresylene seal (100mL to 1,000mL sizes only)
  • Bottles are screw cap assembled and set in cases
  • Available aseptic or sterile by irradiation with peel away sterilitiy certificate
  • 2,500mL bottles have white caps
  • For research use only, unless otherwise indicated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Colore naturale
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 60mm
Quantità 145/PK
Sterilità Sterili
Larghezza (sistema metrico) 60mm
Colore chiusura Rosso
Certificazione/Conformità CE N°1935/2004
Closure Included
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 125 mm
Materiale chiusura LDPE
Diametro (sistema metrico) 37 mm
Tipo di chiusura Single Screw Cap