Learn More
Gosselin™ HDPE Natural 500mL Round Bottles
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 105
Descrizione
- Single use, HDPE, round and square bottles from 50mL to 2,500mL
- Available with a choice of three different caps: Single closure, red, deep thread screw cap Double closure: polyethylene seal and red screw cap Leak proof screw cap, red, with a tresylene seal (100mL to 1,000mL sizes only)
- Bottles are screw cap assembled and set in cases
- Available aseptic or sterile by irradiation with peel away sterilitiy certificate
- 2,500mL bottles have white caps
- For research use only, unless otherwise indicated
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Colore | Natural |
| Materiale | HDPE |
| Lunghezza (sistema metrico) | 80mm |
| Quantità | 105/Carton |
| Sterilità | Sterile |
| Larghezza (sistema metrico) | 80mm |
| Colore chiusura | Rosso |
| Certificazione/Conformità | ° |
| Closure Included | Sì |
| Vedi altri risultati |