Learn More
Gosselin™ Square HDPE Graduated 250 mL Bottles
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Double Screw Cap
Single Screw Cap
Tamper-evident Screw Cap
Tappo a vite con batuffolo
Tappo a vite doppio
Tappo a vite singolo
Materiale chiusura:
HDPE
LDPE
Certificazione/Conformità:
CE N°1935/2004
EC N°1935/2004
Colore chiusura:
Bianco
Blu
Rosso
Dimensione della confezione:
pezzi 130
pezzi 210
Descrizione
- Break resistant
- Molded graduations
- Large mouth, wide neck
- Translucent HDPE plastic
- Aseptic or sterile by irradiation
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Colore | Natural |
| Descrizione | Pozzetti quadrati |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 37 mm |
| Materiale | HDPE |
| Lunghezza (sistema metrico) | 57mm |
| Sterilità | Non sterile |
| Larghezza (sistema metrico) | 57mm |
| Colore chiusura | Bianco |
| Certificazione/Conformità | EC N°1935/2004 |
| Vedi altri risultati |