Learn More
Gosselin™ Bottiglie quadrate graduate in HDPE naturale da 2 l Gosselin™
Codice prodotto. 11723044
Click to view available options
Colore:
Natural
Semitrasparente
Translucent
Traslucido
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Tipo di chiusura:
Double Screw Cap
Double Screw Cap, Attached
Single Screw Cap
Tamper-evident Screw Cap with Wad
Tappo a vite con inserto
Tappo a vite doppio
Tappo a vite singolo
Colore chiusura:
Bianco
Blu
Rosso
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 11723044
Marca: Gosselin™ LC202001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
In HDPE. I flaconi quadrati graduati Gosselin™ in HDPE naturale da 2 l sono disponibili con chiusura singola, doppia o con tappo ermetico.
  • Break resistant
  • Molded graduations
  • Large mouth, wide neck
  • Translucent HDPE plastic
  • Available either sterile or aseptic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2 L
Colore Translucent
Descrizione Pozzetti quadrati
Diametro (sistema metrico) interno collo 58 mm
Include 58 mm Red Tamper-evident Cap with Wad, Non-assembled
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 110mm
Sterilità Non sterile
Larghezza (sistema metrico) 93mm
Colore chiusura Rosso
Certificazione/Conformità CE N°1935/2004
Closure Included
Monouso Single-use
Graduated Yes
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 237 mm
Rivestimento interno chiusura Tresylene
Materiale chiusura HDPE
Dimensione chiusura 58 mm
Tipo di chiusura Tamper-evident Screw Cap with Wad