Learn More
Gosselin™ Bottiglie quadrate graduate in HDPE naturale da 2 l Gosselin™
Codice prodotto. 11761756
Click to view available options
Colore:
Natural
Semitrasparente
Translucent
Traslucido
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Tipo di chiusura:
Double Screw Cap
Double Screw Cap, Attached
Single Screw Cap
Tamper-evident Screw Cap with Wad
Tappo a vite con inserto
Tappo a vite doppio
Tappo a vite singolo
Colore chiusura:
Bianco
Blu
Rosso
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 11761756
Marca: Gosselin™ LC200008
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In HDPE. I flaconi quadrati graduati Gosselin™ in HDPE naturale da 2 l sono disponibili con chiusura singola, doppia o con tappo ermetico.
  • Break resistant
  • Molded graduations
  • Large mouth, wide neck
  • Translucent HDPE plastic
  • Available either sterile or aseptic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2 l
Colore Traslucido
Descrizione Pozzetti quadrati
Diametro (sistema metrico) interno collo 58 mm
Include 58 mm Red Cap, Assembled
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 109 mm
Sterilità Sterile
Larghezza (sistema metrico) 96 mm
Colore chiusura Rosso
Certificazione/Conformità CE N°1935/2004
Closure Included
Monouso
Graduated
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 230 mm
Rivestimento interno chiusura Polietilene
Materiale chiusura LDPE
Dimensione chiusura 58 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite singolo