Learn More
Gosselin™ Bottiglie quadrate graduate in HDPE naturale da 2 l Gosselin™
Click to view available options
Colore:
Natural
Semitrasparente
Translucent
Traslucido
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Tipo di chiusura:
Double Screw Cap
Double Screw Cap, Attached
Single Screw Cap
Tamper-evident Screw Cap with Wad
Tappo a vite con inserto
Tappo a vite doppio
Tappo a vite singolo
Colore chiusura:
Bianco
Blu
Rosso
Packungsgröße:
pezzi 50
Beschreibung
- Break resistant
- Molded graduations
- Large mouth, wide neck
- Translucent HDPE plastic
- Available either sterile or aseptic
Spezifikation
Spezifikation
| Capacità (sistema metrico) | 2 L |
| Colore | Natural |
| Descrizione | Pozzetti quadrati |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 58 mm |
| Include | 58 mm Blue Cap, Assembled |
| Materiale | HDPE |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore chiusura | Blu |
| Certificazione/Conformità | CE N°1935/2004 |
| Closure Included | Sì |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur