Learn More
Gosselin™ Bottiglie quadrate graduate in HDPE naturale da 500 ml Gosselin™
Codice prodotto. 11713074
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Screw Cap
Screw cap with wad
Tappo a vite
Tappo a vite con batuffolo
Tappo a vite con sigillo
Materiale chiusura:
HDPE
LDPE
Certificazione/Conformità:
CE N°1935/2004
CE N°1935/2004, ISO 11137
Colore chiusura:
Bianco
Blu
Rosso
Dimensione della confezione:
pezzi 150
pezzi 162
pezzi 175
Codice prodotto. 11713074
Marca: Gosselin™ LC50007
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In HDPE. I flaconi quadrati graduati Gosselin™ in HDPE naturale da 500 ml sono disponibili con chiusura singola, doppia o con tappo ermetico.
  • Break resistant
  • Molded graduations
  • Large mouth, wide neck
  • Translucent HDPE plastic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Colore Semitrasparente
Descrizione Pozzetti quadrati
Diametro (sistema metrico) interno collo 58 mm
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 76mm
Sterilità Non sterile
Larghezza (sistema metrico) 76 mm
Colore chiusura Rosso
Certificazione/Conformità CE N°1935/2004
Closure Included
Monouso
Graduated
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 122 mm
Rivestimento interno chiusura Tresylene
Materiale chiusura HDPE
Tipo di chiusura Tappo a vite con batuffolo