Learn More
Gosselin™ Bottiglie quadrate graduate in HDPE naturale da 500 ml Gosselin™
Codice prodotto. 11729592
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Screw Cap
Screw cap with wad
Tappo a vite
Tappo a vite con batuffolo
Tappo a vite con sigillo
Materiale chiusura:
HDPE
LDPE
Certificazione/Conformità:
CE N°1935/2004
CE N°1935/2004, ISO 11137
Colore chiusura:
Bianco
Blu
Rosso
Dimensione della confezione:
pezzi 150
pezzi 162
pezzi 175
Codice prodotto. 11729592
Marca: Gosselin™ LC50005
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In HDPE. I flaconi quadrati graduati Gosselin™ in HDPE naturale da 500 ml sono disponibili con chiusura singola, doppia o con tappo ermetico.
  • Break resistant
  • Molded graduations
  • Large mouth, wide neck
  • Translucent HDPE plastic
  • Sterile or aseptic by irradiation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Colore Naturale
Descrizione Pozzetti quadrati
Diametro (sistema metrico) interno collo 58 mm
Include Doppio tappo a vite in HDPE blu e sigillo di colore naturale
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 76 mm
N. per confezione 175/cartone
Sterilità Non sterile
Larghezza (sistema metrico) 76 mm
Colore chiusura Blu
Certificazione/Conformità CE N°1935/2004
Closure Included
Monouso
Graduated
Altezza (sistema metrico) 122 mm
Materiale chiusura HDPE
Tipo di chiusura Tappo a vite con sigillo