Learn More
Gosselin™ Bottiglie quadrate graduate in HDPE naturale da 500 ml Gosselin™
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Screw Cap
Screw cap with wad
Tappo a vite
Tappo a vite con batuffolo
Tappo a vite con sigillo
Materiale chiusura:
HDPE
LDPE
Certificazione/Conformità:
CE N°1935/2004
CE N°1935/2004, ISO 11137
Colore chiusura:
Bianco
Blu
Rosso
Dimensione della confezione:
pezzi 150
pezzi 162
pezzi 175
Descrizione
- Break resistant
- Molded graduations
- Large mouth, wide neck
- Translucent HDPE plastic
- Sterile or aseptic by irradiation
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
| Colore | Naturale |
| Descrizione | Pozzetti quadrati |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 58 mm |
| Include | Doppio tappo a vite in HDPE blu e sigillo di colore naturale |
| Materiale | HDPE |
| Lunghezza (sistema metrico) | 76 mm |
| N. per confezione | 162/cartone |
| Sterilità | Sterile |
| Larghezza (sistema metrico) | 76 mm |
| Vedi altri risultati |