Learn More
Gosselin™ Bottiglie quadrate graduate in HDPE naturale Gosselin™
Codice prodotto. 11723293
Click to view available options
Colore chiusura:
Bianco
Rosso
Diametro (sistema metrico) interno collo:
22 mm
28 mm
29 mm
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 77
Codice prodotto. 11723293
Marca: Gosselin™ FC52010
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pre-dosed with sodium thiosulfate which inhibits the action of chlorine, bromine and ozone dissolved in water. Gosselin™ Square HDPE Bottles are manufactured from translucent HDPE.
  • Break resistant
  • With molded graduations
  • With either a screw cap with shaped seal or hinged cap with inner lip and safety ring
  • Sterilized by irradiation with peel-away sterilization certificate on the outer carton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Colore Translucent
Diametro (sistema metrico) interno collo 22 mm
Include White LDPE screw cap with shaped seal
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 70mm
Quantità 100/Carton
Sterilità Non sterile
Larghezza (sistema metrico) 70mm
Colore chiusura Bianco
Graduazioni Yes
Certificazione/Conformità CE N°1935/2004
Closure Included
Forma Pozzetti quadrati
Altezza (sistema metrico) 157 mm
Materiale chiusura LDPE
Tipo di chiusura Tamper-evident Screw Cap