Learn More
Gosselin™ Bottiglie quadrate graduate in HDPE naturale Gosselin™
Click to view available options
Colore chiusura:
Bianco
Rosso
Diametro (sistema metrico) interno collo:
22 mm
28 mm
29 mm
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 77
Descrizione
- Break resistant
- With molded graduations
- With either a screw cap with shaped seal or hinged cap with inner lip and safety ring
- Sterilized by irradiation with peel-away sterilization certificate on the outer carton
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Colore | Translucent |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 29 mm |
| Include | White LDPE hinged cap |
| Materiale | HDPE |
| Lunghezza (sistema metrico) | 70mm |
| Quantità | 100/Carton |
| Sterilità | Sterile |
| Larghezza (sistema metrico) | 70mm |
| Colore chiusura | Bianco |
| Vedi altri risultati |