Learn More
Gosselin™ Bottiglie quadrate graduate in HDPE naturale Gosselin™
Codice prodotto. p-8002239
Click to view available options
Colore chiusura:
Bianco
Rosso
Diametro (sistema metrico) interno collo:
22 mm
28 mm
29 mm
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 77
Codice prodotto. 11703094
Marca: Gosselin™ FC51002
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pre-dosed with sodium thiosulfate which inhibits the action of chlorine, bromine and ozone dissolved in water. Gosselin™ Square HDPE Bottles are manufactured from translucent HDPE.
  • Break resistant
  • With molded graduations
  • With either a screw cap with shaped seal or hinged cap with inner lip and safety ring
  • Sterilized by irradiation with peel-away sterilization certificate on the outer carton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Colore Traslucido
Diametro (sistema metrico) interno collo 29 mm
Include Tappo a cerniera in LDPE rosso
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 70 mm
Quantità 100/cartone
Sterilità Sterile
Larghezza (sistema metrico) 70mm
Colore chiusura Rosso
Certificazione/Conformità CE N°1935/2004
Closure Included
Monouso
Bocca Stretta
Forma Pozzetti quadrati
Altezza (sistema metrico) 148 mm
Materiale chiusura LDPE
Tipo di chiusura Tappo a cerniera