Learn More
Gosselin™ Bottiglie rettangolari graduate in HDPE naturale Gosselin™
Codice prodotto. 11753293
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 ml
Colore chiusura:
Bianco
Rosso
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Imballaggio:
Assembled
Non-assembled
Dimensione della confezione:
pezzi 170
pezzi 312
Codice prodotto. 11753293
Marca: Gosselin™ FV25003
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides excellent storage for liquids and solids in the laboratory. Gosselin™ Rectangular Bottles with Tamper-Evident Screw Cap are manufactured from translucent HDPE plastic.
  • Break resistant
  • Reverse graduations
  • Leak-proof closure system
  • Available either aseptic or sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Colore Translucent
Diametro (sistema metrico) interno collo 20 mm
Include White HDPE screw cap with shaped seal
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 60mm
Imballaggio Assembled
Quantità 312/Carton
Sterilità Sterile
Larghezza (sistema metrico) 45mm
Colore chiusura Bianco
Graduazioni Yes
Certificazione/Conformità CE N°1935/2004
Closure Included
Forma Rectangular
Altezza (sistema metrico) 155 mm
Product Type Storage Bottle
Materiale chiusura HDPE
Tipo di chiusura Tamper-evident Screw Cap