Learn More
Gosselin™ Bottiglie quadrate in HDPE naturale Gosselin™
Codice prodotto. p-8002242
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Tipo di chiusura:
Attached Screw Cap
Screw Cap
Tappo a vite
Colore chiusura:
Bianco
Rosso
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 194
pezzi 300
pezzi 45
pezzi 60
Codice prodotto. 11708663
Marca: Gosselin™ FCP10005
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Provides excellent storage for liquids and solids in the laboratory. Gosselin™ Octagonal HDPE Bottles are manufactured from translucent HDPE plastic.
  • Aseptic
  • Break resistant
  • Screw cap with narrow neck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Colore Translucent
Diametro (sistema metrico) interno collo 20 mm
Include White LDPE screw cap
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 39mm
Quantità 300/Carton
Larghezza (sistema metrico) 39mm
Colore chiusura Bianco
Certificazione/Conformità °
Closure Included
Forma Pozzetti quadrati
Altezza (sistema metrico) 99 mm
Materiale chiusura LDPE
Tipo di chiusura Attached Screw Cap