Learn More
Bottiglie tiosolfato di sodio rettangolari in HDPE Gosselin™
Click to view available options
Colore:
Naturale
Translucent
Forma:
Pozzetti quadrati
Rectangular
Larghezza (sistema metrico):
45mm
60 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 312
Descrizione
- Pre-dosed with sodium thiosulfate which inhibits the action of chlorine, bromine and ozone dissolved in water
- Sterilized by irradiation with peel away sterilisation certificate on the outer carton
- 250mL to 500mL square HDPE or 500mL octagonal PETG - bulk packed
- Bottles are screw cap assembled (tamper evidence not engaged)
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Colore | Translucent |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 20 mm |
| Include | Red Polyethylene screw cap with shaped seal and red label |
| Materiale | HDPE |
| Lunghezza (sistema metrico) | 60mm |
| Quantità | 200/Carton |
| Sterilità | Sterile |
| Larghezza (sistema metrico) | 45mm |
| Colore chiusura | Rosso |
| Vedi altri risultati |