Learn More
Bottiglie tiosolfato di sodio rettangolari in HDPE Gosselin™
Codice prodotto. p-8002243
Click to view available options
Colore:
Naturale
Translucent
Forma:
Pozzetti quadrati
Rectangular
Larghezza (sistema metrico):
45mm
60 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 312
Codice prodotto. 11758633
Marca: Gosselin HFV25001
Edge
Sterilized by irradiation. Gosselin™ HDPE Rectangular Sodium Thiosulfate Bottles feature a screw cap.
  • Pre-dosed with sodium thiosulfate which inhibits the action of chlorine, bromine and ozone dissolved in water
  • Sterilized by irradiation with peel away sterilisation certificate on the outer carton
  • 250mL to 500mL square HDPE or 500mL octagonal PETG - bulk packed
  • Bottles are screw cap assembled (tamper evidence not engaged)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Colore Naturale
Diametro (sistema metrico) interno collo 20 mm
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 60 mm
Sterilità Sterile
Larghezza (sistema metrico) 60 mm
Colore chiusura Rosso
Certificazione/Conformità CE N°1935/2004
Closure Included
Forma Pozzetti quadrati
Altezza (sistema metrico) 155 mm
Materiale chiusura Polietilene
Tipo di chiusura Tamper-evident Screw Cap with Wad