Learn More
Gosselin™ Bottiglie tiosolfato di sodio quadrate in HDPE Gosselin™
Codice prodotto. 11763104
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
1 l
1000 ml
Altezza (sistema metrico):
146 mm
148 mm
160 mm
182 mm
Include:
10 mg/L Sodium Thiosulfate
120 mg/L Sodium Thiosulfate
20 mg/L Sodium Thiosulfate
Tappo a cerniera in LDPE rosso con bordo interno e anello di sicurezza
Tappo a vite in polietilene rosso con guarnizione sagomata
Tappo a vite in polipropilene rosso con guarnizione sagomata
Imballaggio:
Bulk
Individually Wrapped
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 77
Codice prodotto. 11763104
Marca: Gosselin™ HFC52002
Edge
Pre-dosed with sodium thiosulfate which inhibits the action of chlorine, bromine and ozone dissolved in water. Gosselin™ Square HDPE Bottles are manufactured from translucent HDPE with a graduated surface.
  • Break resistant
  • Bottles are screw cap assembled (tamper evidence not engaged)
  • Sterilized by irradiation with peel-away sterilization certificate on the outer carton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Colore Semitrasparente
Diametro (sistema metrico) interno collo 22 mm
Include Tappo a vite in polietilene rosso con guarnizione sagomata
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 70 mm
Imballaggio Individually Wrapped
Quantità 100/cartone
Sterilità Sterile
Larghezza (sistema metrico) 70 mm
Colore chiusura Rosso
Graduazioni
Certificazione/Conformità CE N°1935/2004
Closure Included
Forma Pozzetti quadrati
Altezza (sistema metrico) 160 mm
Materiale chiusura Polietilene
Tipo di chiusura Tappo a vite antimanomissione