Learn More
Gosselin™ Bottiglie tiosolfato di sodio quadrate in HDPE Gosselin™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1 l
1000 ml
Altezza (sistema metrico):
146 mm
148 mm
160 mm
182 mm
Include:
10 mg/L Sodium Thiosulfate
120 mg/L Sodium Thiosulfate
20 mg/L Sodium Thiosulfate
Tappo a cerniera in LDPE rosso con bordo interno e anello di sicurezza
Tappo a vite in polietilene rosso con guarnizione sagomata
Tappo a vite in polipropilene rosso con guarnizione sagomata
Imballaggio:
Bulk
Individually Wrapped
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 77
Descrizione
- Break resistant
- Bottles are screw cap assembled (tamper evidence not engaged)
- Sterilized by irradiation with peel-away sterilization certificate on the outer carton
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Colore | Translucent |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 29 mm |
| Include | 10 mg/L Sodium Thiosulfate |
| Materiale | HDPE |
| Lunghezza (sistema metrico) | 70mm |
| Imballaggio | Individually Wrapped |
| Quantità | 100/Carton |
| Sterilità | Sterile |
| Larghezza (sistema metrico) | 70mm |
| Vedi altri risultati |