Learn More
Gosselin™ Bottiglie tiosolfato di sodio quadrate in HDPE Gosselin™
Pre-dosed with sodium thiosulfate which inhibits the action of chlorine, bromine and ozone dissolved in water. Gosselin™ Square HDPE Bottles are manufactured from translucent HDPE with a graduated surface.
178.53€ - 297.00€
Specifica
Materiale | HDPE |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Colore chiusura | Red |
Graduazioni | Yes |
Certificazione/Conformità | EC N°1935/2004, ISO 11137 |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Tipo di chiusura | Include | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Tipo di chiusura | Include | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11724644
|
Gosselin™
HFC510-02 |
500 mL | 29 mm Red Tamper-evident Hinged Plug | 120 mg/L Sodium Thiosulfate | Bulk |
178.53€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 16-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11703114
|
Gosselin™
HFC500-01 |
500 ml | Antimanomissione con batuffolo | 20 mg/L Sodium Thiosulfate | Bulk |
289.99€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11753104
|
Gosselin™
HFC520-01 |
500 ml | Antimanomissione con batuffolo | 20 mg/L Sodium Thiosulfate | Bulk |
187.95€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11763104
|
Gosselin™
HFC520-02 |
500 ml | Tappo a vite antimanomissione | Tappo a vite in polietilene rosso con guarnizione sagomata | Individually Wrapped |
219.34€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11727849
|
Gosselin™
HFC520-07 |
500 mL | 22 mm Red Tamper-evident Cap with Shaped Seal | 120 mg/L Sodium Thiosulfate | Individually Wrapped |
221.70€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11783104
|
Gosselin™
HFC510-01 |
500 ml | Tappo incernierato antimanomissione | Tappo a cerniera in LDPE rosso con bordo interno e anello di sicurezza | Bulk |
297.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11773104
|
Gosselin™
HFC520-06 |
500 ml | Tappo a vite antimanomissione | Tappo a vite in polietilene rosso con guarnizione sagomata | Bulk |
190.31€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 16-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11793104
|
Gosselin™
HFC510-03 |
500 mL | 29 mm Red Tamper-evident Hinged Plug | 20 mg/L Sodium Thiosulfate | Individually Wrapped |
223.26€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 16-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11871731
|
Gosselin™
HFC510-04 |
500 ml | 29 mm Red Tamper-evident Hinged Plug | 120 mg/L Sodium Thiosulfate | Individually Wrapped |
196.19€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11704945
|
Gosselin™
HFC1000-51 |
1000 ml | Antimanomissione con batuffolo | 120 mg/L Sodium Thiosulfate | Bulk |
220.56€
pezzi 77 |
Spedizione stimata: 23-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11720455
|
Gosselin™
HFC1000-50 |
1 l | Tappo a vite antimanomissione | Tappo a vite in polipropilene rosso con guarnizione sagomata | Bulk |
217.54€
pezzi 77 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Pre-dosate con tiosolfato di sodio che ha un'azione inibente su cloro, bromo e ozono dissolti in acqua
- Sterilizzate mediante irradiazione con certificato di sterilizzazione prelevabile dalla confezione esterna di cartone
- Forma quadrata con capacità da 250 ml a 500 ml in HDPE oppure ottagonale da 500 ml in PETG - in confezioni sfuse
- Bottiglie fornite con tappo a vite (antimanomissione non attiva)
Specifica
HDPE | |
Red | |
EC N°1935/2004, ISO 11137 | |
Square |
Sterile | |
Yes | |
Yes |