Learn More
Gosselin™ Spalmatore a L per inoculazione in polistirene Gosselin™
Click to view available options
Quantità:
Quantità per cartone: 2000
Quantità per cartone: 4000
Quantità per cartone: 6000
confezione da 1000
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 400
pezzi 5000
pezzi 6000
Descrizione
- Curved end
- Sterile and disposable
- Packed in tamper-evident ZIP bags
Specifica
Specifica
| Monouso | Sì |
| Certificazione/Conformità | CE N1935/2004, ISO 11137 |
| Colore | Bianco |
| Lunghezza (sistema metrico) | 148 mm |
| Quantità | Quantità per cartone: 6000 |
| Forma | Forma a L |
| Materiale | Polistirene |
| Product Type | Spalmatrice per inoculazione |
| Sterilità | Sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per usi nei settori lattiero-caseario, ambientale, industriale, microbiologico |