Learn More
Gosselin™ Spalmatore a L per inoculazione in polistirene Gosselin™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-8002273
Click to view available options
Quantità:
Quantità per cartone: 2000
Quantità per cartone: 4000
Quantità per cartone: 6000
confezione da 1000
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 400
pezzi 5000
pezzi 6000
Codice prodotto. 12908140
Marca: Gosselin™ ETAR01
For spreading over the surface of solid media in microbiological applications. Gosselin™ Inoculating L-Shaped Spreaders are manufactured from polystyrene.
  • Curved end
  • Sterile and disposable
  • Packed in tamper-evident ZIP bags
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Monouso
Certificazione/Conformità CE N°1935/2004, ISO 11137
Colore Bianco
Lunghezza (sistema metrico) 148 mm
Quantità confezione da 1000
Forma Forma a L
Materiale Polistirene
Product Type Spalmatrice per inoculazione
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) Per usi nei settori lattiero-caseario, ambientale, industriale, microbiologico