Learn More
Gosselin™ Bottiglie quadrate con imboccatura ampia da 1 l in HDPE naturale Gosselin™
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Con batuffolo
Doppio
Double
Single
Singolo
Wad
Materiale chiusura:
HDPE
LDPE
Certificazione/Conformità:
CE N°1935/2004
CE N°1935/2004, ISO 11137
Colore chiusura:
Bianco
Blu
Rosso
Dimensione della confezione:
pezzi 90
Descrizione
- Break resistant
- Molded graduations
- Large mouth, wide neck
- Translucent HDPE plastic
- Available either sterile or aseptic
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1 L |
| Colore | Natural |
| Descrizione | Pozzetti quadrati |
| Dimensioni (L x P x A) | 95 x 76 x 185mm |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 58 mm |
| Include | Single blue LDPE screw cap |
| Materiale | HDPE |
| Lunghezza (sistema metrico) | 95mm |
| N. per confezione | 90/Carton |
| Colore della vite | Blue |
| Vedi altri risultati |