Learn More
Gosselin™ Bottiglie quadrate con imboccatura ampia da 1 l in HDPE naturale Gosselin™
Codice prodotto. 12892869
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Con batuffolo
Doppio
Double
Single
Singolo
Wad
Materiale chiusura:
HDPE
LDPE
Certificazione/Conformità:
CE N°1935/2004
CE N°1935/2004, ISO 11137
Colore chiusura:
Bianco
Blu
Rosso
Dimensione della confezione:
pezzi 90
Codice prodotto. 12892869
Marca: Gosselin™ LC100009
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Eccellenti per la conservazione di liquidi e solidi in laboratorio. I flaconi quadrati con graduazione in HDPE Gosselin™ da 1 l sono forniti con chiusura singola o doppia oppure con tappo a vite e inserto.
  • Break resistant
  • Molded graduations
  • Large mouth, wide neck
  • Translucent HDPE plastic
  • Available either sterile or aseptic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1 L
Colore Natural
Dimensioni (L x P x A) 95 x 76 x 185mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 58 mm
Include Single white LDPE screw cap
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 95mm
N. per confezione 90/Carton
Quantità 90/Carton
Colore della vite White
Sterilità Yes
Larghezza (sistema metrico) 76mm
Colore chiusura Bianco
Graduazioni Yes
Certificazione/Conformità CE N°1935/2004
Closure Included
Bocca Larga
Forma Pozzetti quadrati
Altezza (sistema metrico) 185 mm
Materiale chiusura LDPE
Tipo di chiusura Single